Learn More
Fisherbrand™ Anneaux découpés recouverts de caoutchouc
Avec section découpée pour faciliter le retrait de l’équipement.
30.55€ - 32.25€
Spécification
Matériau | Acier doux |
---|---|
Type de produit | Anneau Stativ |
Description | Section découpée |
Finition | Acier zingué, revêtu de caoutchouc |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745626
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
31.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765626
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
30.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735626
|
Fisherbrand™
|
75 mm |
31.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725626
|
Fisherbrand™
|
50 mm |
31.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755626
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
32.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec anneaux recouverts de caoutchouc
- La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
- Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
- Zingué
Spécification
Acier doux | |
Anneau Stativ | |
Section découpée | |
Acier zingué, revêtu de caoutchouc |