Learn More
Ohaus™ Ioniseur statique, ION-100A, EU
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Compatible avec les balances électroniques modèle EX
Description
ulliAtténue les effets de l’électricité statique/liliÉlimine la dérive/liliCorrige le déséquilibre entre la charge positive et la charge négative dans un objet/liliAméliore l’exactitude et la précision des opérations de pesée/liliCompatible avec les balances électroniques modèle EX/li/ul
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balance électronique modèle EX |
| À utiliser avec (application) | Élimine les effets de l’électricité statique sur la pesée, améliore la précision de la pesée |
| Langues | Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) |
| Gamme de produits | Divers Ohaus.Accessories |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction