Learn More
Abeba™ Chaussures 31366 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 31366/39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Velours
- Anthracite
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Velours | |
Antidérapant | |
31366 |
Anthracite | |
39 | |
Caoutchouc | |
Composite |