Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 μl au format 384 : Eppendorf Xplorer™ Plus Move It™
Move It, la pipette à écartement réglable des pointes d’Eppendorf, permet de changer facilement le format des récipients tout en permettant de réduire jusqu’à 50 % du temps par rapport aux pipettes monocanal. Sa conception unique sans tube permet l’autoclavage. Elle est disponible sous forme de pipette mécanique ou électronique avec 4, 6, 8 ou 12 canaux.
Marque: Eppendorf 3125000931
3726.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 4-, 6-, 8- and 12-channel air-cushion pipettes with variable volume and adjustable tip spacing option
- Available as mechanical (Research plus) and electronic (Xplorer plus) adjustable tip spacing multi-channel pipette
- For plates (384-, 96-, 48-, 24- and 12-well), tubes, agarose gels and more (depending on pipette variant)
- Tip spacing freely selectable from 4.5 to 33 mm, depending on pipette variant
- Format limiter for quick switches backwards and forwards between source and destination formats
- Manual adjustment knob for smooth vibration-free format switches and liquid transfers without dripping
- Tubeless system for enhanced reliability and safety
- Autoclavable for user and sample safety (Research plus fully, and Xplorer plus lower part only)
- 360° rotatable pipette head for comfortable readability of display and fast identification of parameters
- Optimally balanced pipette - reduces hand fatigue for stress-free operation
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
Autoclavable | |
Usage unique | |
Stérile | |
5 à 100 μl | |
1 Research™ Plus Move It™, distance conique réglable, 8 canaux, 5 à 100 μl, jaune clair, avec EpT.I.P.S.™ Boîte avec 5 x ep Dualfilter T.I.P.S.™, pour usage en PCR et stérile, 5 à 100 μl, 53 mm, jaune, 19 020 pointes (50 portoirs x 384 embouts) | |
2,1 in |
epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
Jaune clair | |
8 | |
Pipettes manuelles | |
Système de coussin d’air | |
19 020 pointes (50 portoirs x 384 pointes) | |
53 mm |