Learn More
Corning™ Encres sacrificielles Starter pour bioimprimante Matribot™
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Encre sacrificielle Starter ; quantité : 10 seringues
Description
- Gel hydrosoluble utilisé comme matériau et encre sacrificiels à des fins pédagogiques
- Idéal pour l’évaluation de l’impression de structures complexes, avant l’impression sur des cellules humaines
- Conçu pour une utilisation avec la bioimprimante Corning™ Matribot™
Specifications
Specifications
| Couleur | Bleu transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Bioimprimante Corning™ Matribot™ |
| Type de produit | Encre sacrificielle |
| Capacité (métrique) | 2,7 ml/seringue |
| Description | Qualité stérile A |
| Modèle | Starter |
| À utiliser avec (application) | Évaluation de l’impression de structures complexes, avant l’impression sur des cellules humaines |
| Quantité | 10 seringues |
| Conditions de stockage | 4°C à 8°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction