Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs pYSG-IBA StarGate pour l’expression des levures
Code produit. 15653808 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 23
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 3
pYSG-IBA 33
pYSG-IBA 43
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 5
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 64
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
Conditionnement:
5µg
Code produit. 15653808
Marque: IBA Lifesciences 54625001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour l’expression de haut niveau de protéines recombinantes dans les levures en introduisant le gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur CUP1 inductible par Cu++.
Vecteurs d’expression de levures pYSG-IGA
Le vecteur pYSG-IBA3 permet l’expression de haut niveau des protéines dans la levure. Le vecteur porte le promoteur inductible en cuivre (CUP1) pour une expression contrôlée de haut niveau. La protéine recombinante exprimée sera localisée dans le cytoplasme.
  • Expression de haut niveau dans la levure avec un nombre de copies élevé
  • Favorise le repliement correct des protéines et la production de protéines solubles : les corps d’inclusion se forment rarement
  • Expression étroitement régulée due au promoteur CUP1 inductible par Cu++
  • Gène de résistance à l’ampicilline et marqueurs Leu2-d et URA3 dans chaque vecteur
  • Marqueur d’auxotrophie Leu2-d pour la sélection afin d’augmenter le nombre de copies plasmidiques pendant l’expression
  • Marqueur d’auxotrophie URA3 pour la sélection après transformation
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
  • Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
  • Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
  • Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
  • Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
  • Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Système StarGate™, cellules hôtes de levures
Agent d’induction Sulfate de cuivre
Marqueur génétique leu2-d et URA3
pH 8
Accélérateur CUP1
Type de produit Acceptor Vector for yeast expression
Tampon de stockage Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg
Contenu et stockage 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur de protéine GST-tag pour extrémité N-terminale
Concentration 250 ng/μl
Quantité 5 μg
Vecteur pYSG-IBA 25
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes