Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs pYSG-IBA StarGate pour l’expression des levures
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15643818 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vecteur:
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 23
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 3
pYSG-IBA 33
pYSG-IBA 43
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 5
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 64
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
missing translation for 'unitSize'
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 15643818
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 54705001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour l’expression de haut niveau de protéines recombinantes dans les levures en introduisant le gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur CUP1 inductible par Cu++.
Vecteurs d’expression de levures pYSG-IBA
Le vecteur pYSG-IBA permet l’expression de haut niveau des protéines dans la levure.
  • Le vecteur porte le promoteur inductible par le cuivre (CUP1) pour une expression contrôlée de haut niveau.
  • La protéine recombinante exprimée sera localisée dans le cytoplasme.
  • Expression de haut niveau dans la levure avec un nombre de copies élevé
  • Favorise le repliement correct des protéines et la production de protéines solubles : les corps d’inclusion se forment rarement
  • Expression étroitement régulée due au promoteur CUP1 inductible par Cu++
  • Gène de résistance à l’ampicilline et marqueurs Leu2-d et URA3 dans chaque vecteur
  • Marqueur d’auxotrophie Leu2-d pour la sélection afin d’augmenter le nombre de copies plasmidiques pendant l’expression
  • Marqueur d’auxotrophie URA3 pour la sélection après transformation
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pYSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pYSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Specifications
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Système StarGate™, cellules hôtes de levures
Agent d’induction Sulfate de cuivre
Marqueur génétique leu2-d et URA3
pH 8
Accélérateur CUP1
Type de produit Vecteur accepteur pour l’expression des levures
Tampon de stockage Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg
Contenu et stockage 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur de protéine Twin-Strep-tag pour extrémité N-terminale
Concentration 250 ng/μl
Quantité 5 μg
Vecteur pYSG-IBA 105
Couleur Transparents
À utiliser avec (application) Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes