Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs pYSG-IBA StarGate pour l’expression des levures
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 23
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 3
pYSG-IBA 33
pYSG-IBA 43
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 5
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 64
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
Conditionnement:
5µg
Description
Vecteurs d’expression de levures pYSG-IBA
Le vecteur pYSG-IBA permet l’expression de haut niveau des protéines dans la levure.
- Le vecteur porte le promoteur inductible par le cuivre (CUP1) pour une expression contrôlée de haut niveau.
- La protéine recombinante exprimée sera localisée dans le cytoplasme.
- Expression de haut niveau dans la levure avec un nombre de copies élevé
- Favorise le repliement correct des protéines et la production de protéines solubles : les corps d’inclusion se forment rarement
- Expression étroitement régulée due au promoteur CUP1 inductible par Cu++
- Gène de résistance à l’ampicilline et marqueurs Leu2-d et URA3 dans chaque vecteur
- Marqueur d’auxotrophie Leu2-d pour la sélection afin d’augmenter le nombre de copies plasmidiques pendant l’expression
- Marqueur d’auxotrophie URA3 pour la sélection après transformation
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pYSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pYSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Système StarGate™, cellules hôtes de levures |
| Agent d’induction | Sulfate de cuivre |
| Marqueur génétique | leu2-d et URA3 |
| pH | 8 |
| Accélérateur | CUP1 |
| Type de produit | Vecteur accepteur pour l’expression des levures |
| Tampon de stockage | Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Marqueur Twin-Strep™-tag / FLAG-tag pour extrémité N-terminale |
| Afficher plus |