Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pPSG-IBA StarGate™ pour l’expression d’E. coli
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Vecteurs d’expression d’E. coli pPSG-IGA :
Les vecteurs pPSG-IBA utilisent le promoteur T7 et l’ARN polymérase T7 pour la transcription de haut niveau du gène d’intérêt. Étant donné que le promoteur T7 est plus fort que le promoteur tet, les vecteurs pPSG-IBA sont recommandés dans les cas où l’expression avec le promoteur tet n’entraîne pas de rendements significatifs de la protéine recombinante.
- Expression de haut niveau chez l’E. coli par le promoteur bactériophage T7
- Transcription de haut niveau par l’ARN polymérase T7 dans les souches BL21
- Expression de haut niveau de protéines non toxiques
- Induction par IPTG
- Convient à la transcription / traduction in vivo
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
- Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
- Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
- Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
- Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
- Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | StarGate™ System, E. Coli BL21(DE3) |
| Agent d’induction | E. coli host with T7 RNA polymerase gene (e.g. BL21(DE3)) |
| pH | 8 |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Acceptor Vector for E. coli expression |
| Tampon de stockage | Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Strep-tag pour extrémité C-terminale et 6xHistidine-tag pour extrémité N-terminale |
| Concentration | 250 ng/μl |
| Afficher plus |