Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs pLSG-IBA StarGate pour baculo
GREENER_CHOICE
Vecteurs de transfert qui permettent une expression de haut niveau dans les cellules d’insectes en introduisant le gène d’intérêt dans le locus du gène de la polyèdrine de l’ADN de l’AcMNPV par recombinaison homologue.
Marque:  IBA Lifesciences 5-4902-001
Code produit. 15663838
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Vecteurs d’expression du baculovirus pLSG-IBA (cellules d’insectes)
Le vecteur pLSG-IBAwt1 porte le promoteur de la polyédrine pour une expression de haut niveau dans les cellules d’insectes.
  • La cotransfection avec de l’ADN AcMNPV linéarisé BacPAK6 (Clontech) ou un ADN AcMNPV modifié flashBAC circulaire (Oxford Expression Technologies) permet la génération de baculovirus recombinant à très haute efficacité grâce à la reconstitution d’un gène essentiel (ORF 1629) et à l’élimination du virus de type sauvage dans une large mesure.
  • Clonage et expression de protéines recombinantes dans des cellules d’insectes
  • Le promoteur de la polyédrine entraîne l’expression de haut niveau de l’insert
  • La résistance à l’ampicilline et l’origine de la réplication (pUC) de ColE1 favorisent la propagation dans E. coli
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pLSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pLSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
Liquide
pLSG-IBA 102
Signal BM40, pUC ori, résistance à l’ampicilline
Polyédrine
Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg
Twin-Strep-tag pour extrémité C-terminale
5 μg
Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes
Système StarGate™, cellules hôtes d’insectes
ADN AcMNPV linéarisé BacPAK6 (Clontech) ou ADN AcMNPV modifié flashBAC circulaire (Oxford Expression Technologies)
8
Vecteur accepteur pour l’expression de bacula (cellule d’insecte)
2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
250 ng/μl
Transparents