Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pESG-IBA StarGate™ pour l’expression mammifère
GREENER_CHOICE
Code produit. 15673778 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
Conditionnement:
5µg
Code produit. 15673778
Marque: IBA Lifesciences 54403001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une expression constitutive de haut niveau des protéines recombinantes dans une large gamme de cellules hôtes de mammifères via le promoteur CMV, avec réplication dans des lignées cellulaires qui sont infectées de manière latente par l’antigène grand T SV40.
Vecteurs d’expression de cellules de mammifères pESG-IBA
Le pESG-IBA est un petit vecteur d’expression recommandé pour l’expression transitoire des protéines dans les lignées cellulaires fournissant un grand antigène T SV40 pour la réplication extrachromosomique avec SV40 ori.
  • NeoR pour la génération de lignées cellulaires stables.
  • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus (CMV) : expression constitutive de haut niveau
  • SV40 ori : origine de la réplication pour la réplication extrachromosomique pilotée par un grand antigène T SV40 (tel que fourni par les cellules HEK293T ou COS-1, -3, -7)
  • CoIE1 + Amp : pour la propagation dans E. coli
  • NeoR : gène de résistance à la néomycine pour générer des lignées cellulaires stables
  • BM40 : signal de sécrétion pour transférer la protéine exprimée dans le milieu (pas pour tous les vecteurs disponibles)
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pESG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Système StarGate™, cellules hôtes de mammifères
Agent d’induction Grand antigène T SV40 (ex. : COS1 ou COS7)
Comprend Gène de résistance à la néomycine
pH 8
Accélérateur CMV humain immédiat / précoce
Type de produit Vecteur accepteur pour l’expression chez les mammifères
Tampon de stockage Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg
Contenu et stockage 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur de protéine Strep-tag pour extrémité C-terminale
Concentration 250 ng/μl
Quantité 5 μg
Vecteur pESG-IBA 3
Couleur Transparents
À utiliser avec (application) Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes