Learn More
Solution d’amidon, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Spécification
CAS | 9005-84-9 |
Formule moléculaire | C12H22O11 |
Quantité | 100 mL |
Synonyme | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, amylodextrin, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
Clé InChI | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.30 |
CID PubChem | 439341 |
ChEBI | CHEBI:18167 |