Learn More
Amidon, pomme de terre, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10105233
Amidon, pomme de terre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105233
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10105233
Marque: Thermo Scientific Acros 419690025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-25-8
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Starch
Couleur Blanc
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Cendre 0.5% max. (900°C)
Merck Index 14, 8798
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 2.5 kg
Qualité Extra pur
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466196 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number419690025,419695000
Numéro de lotA0463402 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog Number419690025,419695000
Numéro de lotA0456858 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number419690025,419695000
Numéro de lotA0448008 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number419690025,419695000
Numéro de lotA0400464 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number419690025,419695000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Amidon, pomme de terre, poudre, Thermo Scientific Chemicals >