Learn More
Solution indicatrice d’amidon
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Odorless |
Couleur | Incolore |
pH | ±7 |
Quantité | 500 mL |
Forme physique | Liquide |