Learn More
Solution indicatrice d’amidon 1 %, solution volumétrique standard Acculute, volume standard de 1 L, Thermo Scientific Chemicals
Pour les titrations iodométriques
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 088632.LQ
104.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11389329
  • 107.66€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Starch indicator solution
Liquide
MFCD00082026
1 U
17mm Hg at 20°C
9005-84-9, 7732-18-5
100%
Miscible with water.
Amidon : 20 % ; eau : 80 %
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY18K522 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number088632.LQ,088632.LS
Numéro de lotY18K521 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number088632.LQ,088632.LS
Numéro de lotW18K526 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog Number088632.LQ,088632.LS
Numéro de lotN15K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number088632.LQ,088632.LS
Numéro de lotN07K504 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number088632.LQ,088632.LS
Nom du produit
Solution indicatrice d’amidon 1 %, solution volumétrique standard Acculute, volume standard de 1 L, Thermo Scientific Chemicals > 1 unités