Learn More
Thermo Scientific™ Test Staphylase™
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
100 tests
Description
Confirmez rapidement l’identité du staphylocoque doré isolé à partir de culture par l’agglutination de globules rouges à l’aide du test Thermo Scientific™ Staphylase™.
Utilisez ce test d’agglutination rapide pour l’identification du staphylocoque doré par détection du clumping factor Le clumping factor est détecté par le biais de l’agglutination de globules rouges de mouton sensibilisés au fibrinogène. La spécificité de la réaction est assurée par un test simultané à l’aide d’un réactif de contrôle (globules rouges de mouton non sensibilisés) .Aucune réaction d’agrégation ne doit alors être observée. Un résultat positif est obtenu si l’agrégation des suspensions cellulaires du test se produit pendant le mélange. Cela indique la présence de staphylocoque doré
Le kit comprend un réactif test composé de globules rouges de mouton sensibilisés au fibrinogène de lapin, un réactif de contrôle composé de globules rouges de mouton non sensibilisés et de cartes de réaction jetables.
Chaque coffret contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 100 tests.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète destinée à vous dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Le kit comprend un réactif test composé de globules rouges de mouton sensibilisés au fibrinogène de lapin, un réactif de contrôle composé de globules rouges de mouton non sensibilisés et de cartes de réaction jetables.
Chaque coffret contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 100 tests.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la solution complète destinée à vous dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Coffrets de témoins | Positif |
| Description | Test Staphylase |
| Substances à analyser détectables | Staphylococcus aureus |
| Type | Kit de test de Staphylococcus aureus |
| Comprend | Réactif test, réactif de contrôle, cartes de réaction jetables. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 100 tests |
| Quantité | 100 tests/kit |
| Classe d’organisme cible | Staphylococcus aureus |