Learn More
Bellingham Stanley™ Tube Stanley
Click to view available options
:
Inclut : Bras central
Description
Tube polarimétrique haute précision
• Longueur du tube précise
• Extrémités parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube
• Obturateurs plats et parallèles en verre
• Bouchons de fermeture nylon, joints caoutchouc
• Tube verre universel
• Tube verre non thermostatable, compatible avec la plupart des polarimètres du marché. Chargement manuel de l'échantillon
• Tube à bras central de remplissage
• Longueur du tube précise
• Extrémités parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube
• Obturateurs plats et parallèles en verre
• Bouchons de fermeture nylon, joints caoutchouc
• Tube verre universel
• Tube verre non thermostatable, compatible avec la plupart des polarimètres du marché. Chargement manuel de l'échantillon
• Tube à bras central de remplissage
Spécification
Spécification
| Type | Tube |
| Longueur (métrique) | 100 mm |