Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant standard à base de silice 60
Code produit. 12760264 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Adsorbant standard à base de silice 60
Conditionnement:
25kg
Code produit. 12760264
Marque: Macherey-Nagel™ 815380.25
Spécification
Granulométrie de 0,04 à 0,063 mm
Porosité ∼60 Å
Technique Chromatographie sur colonne
Quantité 25 kg
Adsorbant Silice 60
Aire de la surface (métrique) ∼500 m2/g
Type Adsorbant standard à base de silice 60