Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SILGUR sur plaques de verre
Code produit. 10401672 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10401672
Marque: Macherey-Nagel™ 810013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SILGUR sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
  • Silice 60, surface spécifique (BET) ∼ 500 m2/g, taille moyenne des pores 60 Å
  • Volume de pores spécifique de 0,75 ml/g, granulométrie de 5 à 17 μm
  • Disponible en plaques de verre avec ou sans indicateur fluorescent
  • Également disponible sous forme de feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra
  • Excellente efficacité de séparation
  • Coupe facile et fiable
  • Mouillabilité exceptionnelle
  • Zone de kieselguhr pour une application rapide des échantillons
  • Le kieselguhr étant complètement inerte à l’égard d’un grand nombre de composés, les échantillons forment toujours une bande étroite à l’interface des deux adsorbants, indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des taches dans la zone de concentration (voir figure). La séparation se fait alors dans la couche de silice
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent Néant
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm