Learn More
Sampling Systems™ Brosses standard de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses standard de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
Marque:  Sampling Systems™ 8020A-600
Code produit. 15889401
  • 23.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Brosses en nylon hygiénique
  • Manche en aluminium robuste
  • Forme de brosse standard
Spécification
Spécification
Brosse nettoyante
30 mm
600 mm
Aluminium
Tubes de 15 à 30 mm de diamètre