Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
Marque:  Spectrum™ 132697
Code produit. 11445859
  • 754.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
  • Grade de membrane
  • Type de membrane : RC
  • Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
Spécification
Tubulure de dialyse Spectra / Por 4
Cellulose régénérée
0,25 in
30 m
39,2°F à 249,8°F
100/paquet
12 à 14 kD
6,4 mm
100 pi
Contient de la glycérine comme humectant
4°C à 121°C
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage