Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE23332
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
3 x 3 | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
130 mm (Boîte) |
Boîtes (9) | |
9 | |
420 x 140 x 401 mm |