Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE23338
Code produit. 12459530
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
3 x 5
Acier inoxydable
Congélateur vertical
130 mm (Boîte)
Boîtes (15)
15
683 x 140 x 401 mm