Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE23328
Code produit. 12459520
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
2 x 3
Acier inoxydable
Congélateur vertical
130 mm (Boîte)
Boîtes (6)
6
420 x 140 x 268 mm
Nom du produit
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height > Accueillent les articles suivants : 6 boîtes (2 x 3)