Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE23336
Code produit. 12439530
  • 120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
2 x 5
Acier inoxydable
Congélateur vertical
130 mm (Boîte)
Boîtes (10)
10
683 x 140 x 268 mm