Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE27450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Acier inoxydable | |
Plaques de microtitration (45) | |
450 x 135 x 153 mm |
Congélateurs armoires | |
9 x 5 | |
16 mm |