Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE27576
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Acier inoxydable | |
Microplaques (113) | |
630 x 135 x 323 mm |
Congélateurs armoires | |
19 x 7 | |
16 mm |