Learn More
BINDER™ Standard Rack
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB 65
KB PRO/KBF/KBF PRO 1600
KB/KB PRO 1060, KBF/KBF PRO 1060
KB/KB PRO 130, KBF/KBF PRO 130
KB/KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KB/KB PRO/KBF/KBF PRO 260/470
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of U-rails
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KB/KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Rack |