Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Marque:  Thermo Scientific™ 365ILG61
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10394563
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision des seringues à aiguille amovible manuelles Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Meilleure résistance aux solvants
  • Plage de température plus étendue
  • Amélioration de la souplesse de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue et amélioration du cycle de vie
Clarity
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues installées dans des échantillonneurs automatiques.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement une contamination croisée :
  • Ajustement plus proche entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Ajustement plus serré entre l’insert en PTFE et le cylindre en verre
  • Amélioration de la fixation des aiguilles fixes
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif du circuit de liquide augmente la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
Spécification
Spécification
22 G
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible
365 RNL25
250 µl
Pointe arrondie
50 mm
Non
1 de chaque
50 mm
Injecteurs Rheodyne / Valco