Learn More
Solution tampon, pH 4,005, Reagecon™
BIOPHARMA
Fabriqués conformément à la norme DIN 19266. Solution tampon, pH 4,005, Reagecon™, est testée à 25 °C avec une valeur NIST de précision standard par une méthode certifiée ISO 17025. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque:  Reagecon 104005
Code produit. 11496394
  • 102.00€ / 500mL
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Fabriquée conformément à la norme DIN 19266
  • Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
  • Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
  • Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
  • Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
  • Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
Spécification
Spécification
0°C
Incolore
4.005
500 mL
Yes
100°C
Yes
Liquide
Characteristic
Fully miscible in water