Learn More
Solution tampon, pH 12,454, Reagecon™
BIOPHARMA
Fabriqués conformément à la norme DIN 19266. Solution tampon, pH 12,454, Reagecon™, est testée à 25 °C avec une valeur NIST de précision standard par une méthode certifiée ISO 17025. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque:  Reagecon 112454
Code produit. 11882643
  • 90.60€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Fabriquée conformément à la norme DIN 19266
  • Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
  • Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
  • Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
  • Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
  • Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
Spécification
Spécification
0°C
Incolore
12.454
500 mL
Yes
100°C
Yes
Liquide
Characteristic
Fully miscible in water
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot262725D1 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2025 Catalog Number112454
Numéro de lot262725C1 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog Number112454
Numéro de lot262725B2 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number112454
Numéro de lot262725A1 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number112454
Numéro de lot262724L1 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number112454
Nom du produit
Solution tampon, pH 12,454, Reagecon™ > Quantité : 500 ml