Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sacs jetables en polypropylène standard Ratiolab™ sont fabriqués en film polypropylène très solide avec une large couture au fond.
Marque: Ratiolab™ 7001150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavables à 121°C
- Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
- Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Sacs à déchets | |
Oui | |
50 μm |
38 L | |
Polypropylène | |
l 400 x H 780 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard > Capacité : 38 L ; Dimensions : 400 x 780 mm (l x H)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu