Learn More
ATAGO™ LK liquide standard
Les liquides standard Atago™ sont utilisés pour l’étalonnage des réfractomètres Atago.
Marque: ATAGO™ RE-99010
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00070kg
Description
- Étalon de liquide d’étalonnage
- Utilisé pour les réfractomètres à main ATAGO et la série PR
Spécification
Liquide d’étalonnage | |
5 mL |