Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1500x780x366
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1500 x 780 x 366 offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
965.00€ - 1050.00€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 350 x 1500 x 780 mm |
---|---|
Nbre de portes | 3 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15763122
|
Koettermann™
307-00210 |
Oui |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15753122
|
Koettermann™
307-00209 |
Non |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire murale
- Trois portes
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 x 1500 x 780 mm | |
3 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |