Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x780x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 780 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
Marque: Koettermann™ 307-00172
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
Armoire avec montage mural | |
Ouverture de face / sans portes | |
Aucun |
350 x 1200 x 780 mm | |
Non | |
1 |