Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x630x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 630 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
428.00€ - 833.00€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 350 x 1200 x 630 mm |
---|---|
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15733082
|
Koettermann™
307-00167 |
Oui | Vitre coulissante | 2 |
833.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15743082
|
Koettermann™
307-00168 |
Non | Ouverture de face / sans portes | Aucun |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 x 1200 x 630 mm | |
1 | |
Armoire avec montage mural |