Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe standard pour injecteurs Rheodyne/Valco™
Les seringues à aiguille fixe standard Thermo Scientific™ pour injecteurs Rheodyne/Valco permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
Marque:  Thermo Scientific™ 365FL241
Code produit. 10715564
Description
Description
Les seringues à aiguille fixe standard Thermo Scientific™ pour injecteurs Rheodyne/Valco permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25ul
Non
Injecteur
Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
25 μl
Nom du produit
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe standard pour injecteurs Rheodyne/Valco™ > Aiguille fixe standard pour Rheodyne/Valco ; Volume 25 μl ; Calibre 22 ; Aiguille fixe de 2 po