Learn More
Welch™ Pompe à membrane à usage standard
Ces pompes à membrane Welch standard non résistantes aux produits chimiques, caractérisées par une conception compacte, une longue durée de vie et une évacuation sans huile, sont conçues pour les applications aqueuses et standard.
2165.00€ - 5085.00€
Spécification
À utiliser avec | Applications physiques, étuve à vide, application industrielle, dessiccation, filtration, échantillonnage de gaz, pompe de support pour pompes turbomoléculaires |
---|---|
Fréquence | 50/60 Hz |
Type de pompe | Pompe à membrane |
Code produit | Marque | Modèle | Pression maximale | Débit | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Pression maximale | Débit | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12642895
|
Welch™
411544 |
MP 101 V | < 1 Torr | 1,1 m3/h (18,3 l/min) | 200 x 260 x 150 mm |
2165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12662895
|
Welch™
411781 |
MP 2401 E | < 75 Torr | 17 m3/h (283,3 l/min) | 540 x 300 x 240 mm |
5085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11812253
|
Welch™
412742 |
MP 901 Z | < 8 Torr | 7,5 m3/h (125 l/min) | 230 x 380 x 170 mm | N/A | |||
Description
- Ces pompes à membrane non résistantes aux produits chimiques, caractérisées par une conception compacte, une longue durée de vie et une évacuation sans huile, sont conçues pour des applications aqueuses et standard. Les séries de membranes de Welch sont bien connues pour leur fonctionnement silencieux et en douceur. Il s’agit d’un résultat d’améliorations continues des produits et de relations étroites avec nos clients. Grâce à leur faible poids et leur conception compacte, les utilisateurs peuvent facilement déplacer la pompe et l’utiliser sur différentes applications / différents emplacements.
- Selon les exigences spécifiques, Welch fournit 1, 2, 4 et 8 pompes à membrane. Elles sont disponibles en configuration à un ou plusieurs étages avec une vitesse de pompage contrôlée (Ecoflex) ou non. Les pompes à membrane Ecoflex sont équipées d’un système de contrôle du vide de pointe qui permet de varier la vitesse de pompage. Le vide peut être ajusté précisément en fonction des besoins individuels, avec pour résultat que le processus s’exécute plus efficacement et est reproductible. La réduction de pression supplémentaire permet la distillation de mélanges presque automatiquement et sans opération de fractionnement. Les pompes à membrane Ecoflex garantissent un équilibre économique et écologique positif, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation de 80 % maximum.
- Applications : Applications physiques, étuve à vide, application industrielle, dessiccation, filtration, échantillonnage de gaz, pompe de support pour pompes turbomoléculaires
Spécification
Applications physiques, étuve à vide, application industrielle, dessiccation, filtration, échantillonnage de gaz, pompe de support pour pompes turbomoléculaires | |
50/60 Hz | |
Pompe à membrane |