Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
Marque: Corning™ 6165
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Avec connecteur Luer femelle
- Disponible en 22 G, 25 G et 27 G.
Spécification
Transparent | |
Polypropylène | |
Avec connecteur Luer femelle | |
1,26 in | |
50 buses |
Buses de biorinçage | |
200 μm | |
27 G | |
32 mm |