Learn More
Fisherbrand™ Autoclave classique standard
Code produit. p-200104879 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Prise UE et R.-U.
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30242850
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave défini sur 126° C.
Autologue 9 L prêt à l’emploi réglé à 126° C.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité CE
Couleur Blanc, Bleu
Capacité (impériale) 2 gallons
Capacité (métrique) 9 L
Profondeur (métrique) de la chambre 230 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 9,2 po
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) 228 mm
Modèle Prise UE et R.-U.
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 259° F
max. (métrique) 126° C
Fréquence 50 Hz
Programmabilité Non
Tension 230 V