Learn More
Labnet™ Kit de coulage standard
Marque: Labnet™ E0168
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Kit de coulage standard• Inclus avec 1 support de gel 12,5 x12cm, 2 support de gel 12,5 x 6cm, un support de coulage, 4 peignes réversibles 14 et 28 puits compatibles pipettes multicanaux.
Spécification
Kit de coulage standard | |
1 grand et 2 petits plateaux de gel, 4 grands peignes et un support de coulage |