Learn More
Solutions tampons standard, WTW™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11795204
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11795204
Marque: WTW 109130
En solution tampon standard, ce tampon pH 9,180 (PL7) est disponible en flacon de 250 ml.
  • Obtenez des mesures de pH précises  
  • Disponible en pH 9,18 pratique et prêt à l’emploi
  • Les solutions tampon standard WTW sont certifiées traçables au PTB/NIST et peuvent donc être utilisées en toute sécurité
  • Certificat d’analyse de DIN/NIST
  • Solution tampon standard, avec pH 9,180 et PL7 disponibles dans en flacon de 250 ml
  • Précision de pH ±0,02
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Certificat d’analyse DIN/NIST
Densité 0.999 g/cm3
À utiliser avec (application) Pour applications de précision
pH 9.18
Forme physique Liquid
Quantité 250 ml
Conditionnement Flacon
compliance-icons
Identifiant produit
  • PL 9
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Disodium tetraborate, decahydrate