Learn More
Solution de tampon standard
Click to view available options
Quantité:
250 mL
60 ampoules
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, phosphate d’hydrogène disodique, phosphate de dihydrogène de potassium
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1g/cm3 |
pH | 6.87 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 60 ampoules |
Formule | Eau, phosphate d’hydrogène disodique, dihydrogénophosphate de potassium |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |