Learn More
Solution tampon standard pH 4, 7 et 10,01, SI Analytics™ Code produit.: 10057780
Solution tampon standard pH 4, 7 et 10,01, SI Analytics™
Code produit. 10057780 Tous les produits SI Analytics Produits
3 x 20 Ampules
Click to view available options
Quantité:
3 x 20 Ampules
Code produit. 10057780
Marque: SI Analytics 285138192
Edge
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 4, 7 et 10,01, résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide ou d’alcali y sont ajoutées.
  • Comprend un certificat du fabricant
  • Mélange avec les composants suivants : Eau, carbonate de sodium, hydrogénocarbonate
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
  • Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Ambré
Densité 1.01g/cm3
pH 4, 7, 10.01
Forme physique Liquid
Quantité 3 x 20 Ampules
Formule Eau, carbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoules FIOLAX™
Stérilité Sterile
Tension de vapeur 23hPa
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Nom du produit
Solution tampon standard pH 4, 7 et 10,01, SI Analytics™ >