Learn More
Solution tampon standard pH 4, SI Analytics™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
250 mL
60 Ampules
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénphtalate de potassium
- Stocker fortement hermétique à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C.
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Un rinçage de plus grandes quantités dans des canalisations ou dans l’environnement aquatique peut augmenter les valeurs de pH. Un pH faible nuit aux organismes aquatiques. Dans la dilution du niveau d’utilisation, la valeur du pH est considérablement augmentée, pour qu’après l’utilisation du produit, les déchets aqueux, vidés dans les canalisations, ne soient peu dangereux pour l’eau
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Yellow |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 4 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 60 Ampules |
Formule | Water, potassium hydrogenphthalate |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon standard pH 4, SI Analytics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu