Learn More
Cole-Parmer Pince d’extension à 2 broches standard, à réglage simple, de taille moyenne, en zinc nickelé
Conçue pour maintenir en toute sécurité une grande variété de verrerie et d’appareils. Les pinces d’extension à 2 broches standard Cole-Parmer™ sont idéales pour le matériel de laboratoire cylindrique.
Marque: Cole-Parmer 08021-42
Description
- Les deux broches se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage
- Disponible en acier inox ou en zinc nickelé
- Fournis avec manchons en vinyle antidérapants
- Inclut les températures de couverture en fibre de verre supérieures à 100°C
- Disponible en petite, moyenne et grande tailles
- Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Pince d’extension à 2 broches standard | |
Maintien de flacons, béchers et burettes | |
21,6 cm | |
de 0 à 78 mm | |
Réglage simple |
Zinc nickelé | |
8,5 po | |
Moyenne | |
De 0 à 3,07 po |