Learn More
X10 Solution étalon, 10mL
Click to view available options
Concentration:
300mosm/kg H2O
900mosm/kg H2O
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Solution d’étalon pour osmomètre
- Boîte de 10 ampoules en verre de 1 ml.
- Pour un étalonnage facile des osmomètres
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Ampoules en verre |
| Concentration | 900mosm/kg H2O |
| pH | 7 |
| Point de fusion | -1672°C |
| Point d’ébullition | 101°C |
| Quantité | 10 x 1 mL |