Learn More
R&L Enterprises™ Tiges nickelées
Code produit. p-8012544 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739327
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges nickelées R&L Enterprises™ sont résistantes et durables.
  • Filetés
  • Diamètre de filetage 13 mm
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Dimensions (L x l) 1000 x 18 mm
Longueur (métrique) 1000 mm
Type de produit Statif
Diamètre du filetage 13 mm