Learn More
Bochem™ Tige de base de support
Click to view available options
Longueur (métrique):
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 1500 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Diamètre du filetage | M10 |
| Description | Filetages extérieurs |