Learn More
Bochem™ Socle avec pied réglable
Code produit. 10578272
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tiges (filetage M10) et pinces
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10578272
Marque: Bochem™ 5036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le socle Bochem™ en acier verni dispose d’un pied réglable pour la stabilité et est utilisée avec des tiges M10, des anneaux et des pinces pour maintenir divers appareils de laboratoire.
  • Socle en acier vernie DIN 12892
  • Filetage M10
  • Pied réglable
Spécification
Matériau Acier verni
Dimensions (L x l) 250 x 160 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) de la base 160 mm
Type de produit Socle de support
À utiliser avec (application) Appareil de laboratoire de maintien et de soutien
À utiliser avec (équipement) Tiges (filetage M10) et pinces